Documentos Principais
NIST723E
Trizma® base
acidimetric, crystals, certified reference material, NIST® SRM® 723e
Sinônimo(s):
2-amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, THAM, Tris base, Tris(hidroximetil)-aminometano, Trometamol
About This Item
Fórmula linear:
NH2C(CH2OH)3
Número CAS:
Peso molecular:
121.14
Beilstein:
741883
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
O produto NIST723E não está disponível para compra no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Nome do produto
Trizma® base, NIST® SRM® 723e
grau
certified reference material
Nível de qualidade
descrição
aminopeptidase substrate
Formulário
crystals
embalagem
pkg of 50 g
fabricante/nome comercial
NIST®
faixa de pH útil
7-9
pKa (25 °C)
8.1
p.e.
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
pf
167-172 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
chave InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Outras notas
Os valores de pH de todos os tampões são dependentes da temperatura e da concentração. Para tampões Tris, o pH aumenta cerca de 0,03 unidade por °C de diminuição na temperatura, e diminui 0,03-0,05 unidades por diluição de 10 vezes.
Para aplicações precisas, use um medidor de pH calibrado com eletrodo de combinação de vidro/calomelano.
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)