Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
ZSQ240RXTK
Milli-Q
Kit do sistema de purificação Milli-Q® SQ 240XL
greener alternative
Preset configuration composed of RO Water Production Station, Ultrapure Water Dispensing Module, two SQ Switch 3.5 L Tanks, one SQ 50 L Tank, SQ Gravity Valve
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
entrada CA/CC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
linha de produto
Milli-Q® SQ 2Series
fabricante/nome comercial
Milli-Q®
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
≤1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
≤12 L/min distribution flow rate (Pure RO water from high flow SQ 50 L tank valve)
≤42 L/hr make-up flow rate (Pure RO water)
≤6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
10 kg operating weight (22 lb) (production station with two SQ Switch 3.5 L tank)
100 L/day max. usage
12 kg operating weight (26.5 lb) (dispensing module with SQ Switch 3.5 L tank)
21 kg operating weight (46.3 lb)
57 kg operating weight (126 lb) (for the SQ 50L tank)
resistividade
18.2 MΩ-cm, 25 degrees
A sistema
50.3 cm (19.8 in.)
62.9 cm (24.8 in.) , with Handset Dispenser tubing
70.6 cm (27.8 in.) , for the 50 L tank
L sistema
26.7 cm (10.5 in.) , dispensing station
26.7 cm (10.5 in.) , production station without 50L tank
38.4 cm (15.1 in.) , dsipensing module including Handset Dispenser
40 cm (15.7 in.) , for 50L tank
system depth
22 cm (8.7 in.)
Impurezas
Microbes: < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK Final or Bio Final filters
Particulates: < 1 unit/mL (particulates > 0.22 µm with SQPAK Final or Bio Final filters
Pyrogens: < 0.001 EU/mL with SQPAK Bio Final filter
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
≤5 ppb
entrada
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
saída
product water quality: type 3 water (RO water)
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
condutividade
0.055 μS/cm
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que pertencem a uma das quatro categorias de alternativas mais ecológicas. Este produto é um produto desenvolvido pelo Design para Sustentabilidade (DfS). Clique aqui para ver a pontuação do DfS.
Para saber como os sistemas de água Milli-Q® SQ 2Series funcionam e ler uma visão geral completa, visite nossa página dedicada.
O kit do sistema de purificação Milli-Q® SQ 240XL é composto pelos sistemas de purificação de água Milli-Q® SR 240XL e Milli-Q SQ 200. O sistema de purificação de água
Milli-Q® SR 240XL fornece água pura por osmose reversa (OR) para um tanque móvel SQ Switch de 3,5 l e um tanque SQ de 50 l. O tanque SQ de 50 l se beneficia de uma válvula de alto fluxo para alimentar diretamente os equipamentos de laboratório com água de OR pura. Uma válvula SQ Gravity também é fornecida para dispensar água de OR na bancada a partir do tanque de 50 l ou 3,5 l.
O sistema de purificação de água Milli-Q® SQ 200 fornece água ultrapura (Tipo 1) a partir do tanque SQ Switch de 3,5 l cheio de água de OR pura. Um dispensador manual flexível fornece a água ultrapura.
O kit do sistema de purificação Milli-Q® SQ 240XL é uma das 6 configurações predefinidas disponíveis para a família Milli-Q® SQ 2Series. Essa configuração é útil para laboratórios que buscam um alto volume de água de OR. O kit oferece total autonomia aos usuários e é adaptável aos requisitos e às evoluções do laboratório.
com cartucho SQPAK TOC Quanta e filtro final SQPAK
Características e benefícios
  • O dispensador manual simples permite que qualquer usuário novo ou não treinado forneça água ultrapura em taxas de fluxo variáveis, de até 1,6 l/min a gota a gota
  • A qualidade confiável da água ultrapura (Tipo 1) com resistividade de 18,2 MΩ·cm é indicada rapidamente por um LED colorido
  • O TOC é reduzido por uma lâmpada UV de foto-oxidação integrada
  • A água ultrapura recém-dispensada está disponível em qualquer lugar, dentro ou fora do laboratório, a partir do sistema autônomo Milli-Q® SQ 200 graças ao tanque móvel SQ Switch
  • Reabastecimento rápido (em apenas 6 minutos) do tanque móvel SQ Switch com água pura de OR recém-produzida, graças ao cartucho de OR de alto fluxo (até 42 l/h) da estação de produção de água pura; o circuito de recuperação de água de OR economiza 50% da água rejeitada; o enxágue automático da membrana de OR mantém seu alto desempenho
  • A configuração compacta, o manual de instalação autoguiada e os vídeos permitem que você conecte o sistema onde for conveniente para a atividade do seu laboratório e mova-o posteriormente, se necessário
  • Escalabilidade ilimitada com uma estação de produção de água pura de OR capaz de alimentar vários sistemas autônomos Milli-Q SQ 200 autônomos (basta conectar a uma tomada elétrica); permite a expansão das atividades do laboratório, limitando o investimento orçamentário
  • A substituição individual do cartucho Twist & Lock simplifica a manutenção e limita o custo operacional
  • O tamanho compacto e a economia de água e energia apoiam os esforços de sustentabilidade do laboratório
Componentes
O preço indicado corresponde atualmente apenas ao item do catálogo acima e está sujeito a alterações a qualquer momento sem aviso prévio.
Esse número de catálogo inclui:
  • A estação de produção de OR pura
  • O módulo de dispensação ultrapuro
  • Um tanque Milli-Q® SQ de 50 l
  • Dois tanques Milli-Q® SQ Switch de 3,5 l
  • 1 válvula de gravidade SQ
Este número de catálogo não inclui:
  • Cartuchos SQPAK ou filtros finais
  • Dois cabos de alimentação essenciais adaptados à rede elétrica local
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Veja vídeos instrucionais e baixe Manuais do usuário para os sistemas de água de laboratório Milli-Q® série SQ 2. Você estará com tudo pronto para começar a trabalhar em pouco tempo. Compre sistemas, acessórios, cartuchos e serviços online.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Conteúdo relacionado
Descubra uma nova maneira de pensar sobre a água ultrapura Agora qualquer bancada de laboratório com uma tomada pode dispensar água ultrapura de 18,2 MΩ∙cm. Qualidade robusta. Simples. Compacto. Escalonável. Uma alternativa mais ecológica. Compre online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.