Documentos Principais
SQPAKPR0M1
Milli-Q
Cartucho SQPAK RO
greener alternative
Removes organics, ions, particulates up to 99% from tap water feeding Milli-Q® SQ 2Series RO production stations
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.35
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
compatibilidade
for use with Milli-Q® SQ 2Series
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que pertencem a uma das quatro categorias de alternativas mais ecológicas. Este produto é um produto desenvolvido pelo Design para Sustentabilidade (DfS). Clique aqui para ver a pontuação do DfS.
Para saber como funcionam os sistemas de água Milli-Q® SQ 2Series e ler uma visão geral completa, visite nossa página dedicada.
O cartucho SQPAK de OR produz água pura de OR em até 42 l/h.
A membrana de OR desse cartucho′ remove com eficiência até 99% dos contaminantes da água, como bactérias, íons, partículas e orgânicos.
Para uso na estação de produção das configurações Milli-Q SQ 2Series, incluindo os sistemas Milli-Q® SR 240/240L/240XL e Milli-Q® SQ 240C/240CV.
Características e benefícios
  • Remove com eficiência até 99% dos íons, bactérias, partículas e orgânicos da água de alimentação
  • Fácil de substituir graças ao mecanismo Twist & Lock
  • A necessidade de substituição do cartucho é indicada por uma luz pictográfica laranja piscando no sistema
  • O rótulo puro e a cor verde do cartucho SQPAK de OR são repetidos na interface da estação de produção, para informar sobre a finalidade de purificação da água e orientar a substituição
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Veja vídeos instrucionais e baixe Manuais do usuário para os sistemas de água de laboratório Milli-Q® série SQ 2. Você estará com tudo pronto para começar a trabalhar em pouco tempo. Compre sistemas, acessórios, cartuchos e serviços online.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Conteúdo relacionado
Descubra uma nova maneira de pensar sobre a água ultrapura Agora qualquer bancada de laboratório com uma tomada pode dispensar água ultrapura de 18,2 MΩ∙cm. Qualidade robusta. Simples. Compacto. Escalonável. Uma alternativa mais ecológica. Compre online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.