SQPAKFINM1
Filtro final SQPAK™
For bacteria- and particulate-free ultrapure water. Use with ultrapure dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series systems.
Descrição geral
O filtro final SQPAK™ garante água ultrapura (Tipo 1) de alta qualidade, livre de bactérias e partículas no ponto de dispensação.
A tecnologia de purificação inclui um filtro de microfiltração que remove bactérias e partículas de > 0,22 µm.
Para uso com o módulo de dispensação ultrapura das configurações Milli-Q ®SQ 2Series, incluindo os sistemas Milli-Q SQ 200/200P e SQ 240C/240CV.
Aplicação
Características e benefícios
- Substituição fácil, bastando girar
- Recomenda-se a substituição após 6 meses
Outras notas
- Retenção de organismos: Microrganismos
- Modo de ação: Filtração
- Aplicação: Análises laboratoriais gerais
- Uso pretendido: Purificação de água.
- Instruções de uso: Esse item fornece água filtrada através de membranas de grau esterilizante de 0,22 μm. Consulte a seção do guia do usuário do equipamento do sistema.
- Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
- Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Protocolos
Veja vídeos instrucionais e baixe Manuais do usuário para os sistemas de água de laboratório Milli-Q® série SQ 2. Você estará com tudo pronto para começar a trabalhar em pouco tempo. Compre sistemas, acessórios, cartuchos e serviços online.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Conteúdo relacionado
Descubra uma nova maneira de pensar sobre a água ultrapura Agora qualquer bancada de laboratório com uma tomada pode dispensar água ultrapura de 18,2 MΩ∙cm. Qualidade robusta. Simples. Compacto. Escalonável. Uma alternativa mais ecológica. Compre online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.