Documentos Principais
ZSQ240CTT0
Milli-Q
Ferramenta de limpeza Milli-Q® SQ
Sanitization of the Milli-Q® SQ Switch Tank and Milli-Q® SQ/SR production station
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NC.75
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 1 unit
compatibilidade
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Descrição geral
Para saber como funcionam os sistemas de água Milli-Q® SQ 2Series e ler uma visão geral completa, visite nossa página dedicada.
A ferramenta de limpeza Milli-Q® SQ é uma ferramenta especialmente dedicada à higienização da estação de produção Milli-Q® SQ/SR e de seu tanque Milli-Q® SQ Switch. Ele usa pastilhas de cloro, como ROProtect C ou EfferSan (não incluídas) para o processo de higienização. Há um procedimento específico a ser seguido para o uso dessa ferramenta.
Componentes
O preço indicado corresponde atualmente apenas ao item do catálogo acima e está sujeito a alterações a qualquer momento sem aviso prévio. Este número de catálogo não inclui as pastilhas de cloro efervescente ROProtect C e EfferSan.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Veja vídeos instrucionais e baixe Manuais do usuário para os sistemas de água de laboratório Milli-Q® série SQ 2. Você estará com tudo pronto para começar a trabalhar em pouco tempo. Compre sistemas, acessórios, cartuchos e serviços online.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Conteúdo relacionado
Descubra uma nova maneira de pensar sobre a água ultrapura Agora qualquer bancada de laboratório com uma tomada pode dispensar água ultrapura de 18,2 MΩ∙cm. Qualidade robusta. Simples. Compacto. Escalonável. Uma alternativa mais ecológica. Compre online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.