Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
TANKSQ003
Milli-Q
Tanque de 3,5 l Milli-Q® SQ Switch
greener alternative
Store & protect 3.5 L pure RO water from the production station to the dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series systems
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NC.75
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 1 unit
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
4 kg operating weight (8.8 lb)
6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
system H × W × depth
36.9 cm (14.5 in.) × 12.4 cm (4.9 in.) × 21.2 cm (8.4 in.)
tank volume × W × depth
3.5 L
compatibilidade
for use with Milli-Q® SQ 2Series
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que pertencem a uma das quatro categorias de alternativas mais ecológicas. Este produto é um produto desenvolvido pelo Design para Sustentabilidade (DfS). Clique aqui para ver a pontuação do DfS.
Para saber como funcionam os sistemas de água Milli-Q® SQ 2Series e ler uma visão geral completa, visite nossa página dedicada.
O tanque Milli-Q® SQ Switch 3,5 l é o coração da família de sistemas de purificação de água Milli-Q SQ 2Series. Ele facilita o transporte de água pura de OR da estação de produção para o módulo de dispensação de água ultrapura. Esse tanque é o elemento-chave que compõe 5 das 6 configurações predefinidas disponíveis na família Milli-Q® SQ 2Series. Esses sistemas oferecem total autonomia aos usuários e são adaptáveis aos requisitos de laboratório em constante evolução.
Características e benefícios
  • Esse tanque móvel SQ Switch é rapidamente reabastecido com água pura de OR recém-produzida, graças ao cartucho de osmose reversa (OR) de alto fluxo (até 42 l/h)
  • Fácil e seguro de transportar o tanque cheio da unidade de produção para a unidade de dispensação
  • O material transparente fornece o status imediato do nível de água
  • A mobilidade do tanque significa que a água ultrapura fresca pode ser dispensada em qualquer lugar com uma tomada elétrica, a partir do módulo autônomo de dispensação ultrapura Milli-Q SQ 200
  • Escalabilidade ilimitada: uma estação de produção de água de OR pura capaz de alimentar vários módulos autônomos de dispensação ultrapura Milli-Q® SQ 200 (basta conectar uma tomada elétrica); Suporta a expansão da atividade do laboratório, limitando o investimento no orçamento
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Veja vídeos instrucionais e baixe Manuais do usuário para os sistemas de água de laboratório Milli-Q® série SQ 2. Você estará com tudo pronto para começar a trabalhar em pouco tempo. Compre sistemas, acessórios, cartuchos e serviços online.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Conteúdo relacionado
Descubra uma nova maneira de pensar sobre a água ultrapura Agora qualquer bancada de laboratório com uma tomada pode dispensar água ultrapura de 18,2 MΩ∙cm. Qualidade robusta. Simples. Compacto. Escalonável. Uma alternativa mais ecológica. Compre online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.