Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
ZSQ240UCTK
Milli-Q
Kit de sistema de purificação de água Milli-Q® SQ 240C
greener alternative
Combined pure RO water production station & ultrapure water dispensing module for one 3.5 L Switch tank
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Finding the right water system for your lab? Use our selection guide to determine the kind of system that would fit your needs at the lab or contact a specialist for further assistance.
entrada CA/CC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
linha de produto
Milli-Q® SQ 2Series
fabricante/nome comercial
Milli-Q®
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
≤1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
≤42 L/hr make-up flow rate (Pure RO water)
≤6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
10 L/day max. usage
12 kg operating weight (26.5 lb) (dispensing module with SQ Switch 3.5 L tank)
12 kg operating weight (26.5 lb)
17 kg operating weight (37.5 lb) (production station with SQ Switch 3.5 L tank)
resistividade
18.2 MΩ-cm, 25 degrees
A sistema
50.3 cm (19.8 in.)
62.9 cm (24.8 in.) , with Handset Dispenser tubing
L sistema
38.4 cm (15.1 in.) , dsipensing module including Handset Dispenser
40.9 cm (16.1 in.)
52.6 cm (20.7 in.) , including handset dispenser
system depth
22 cm (8.7 in.)
Impurezas
Microbes: < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK Final or Bio Final filters
Particulates: < 1 unit/mL (particulates > 0.22 µm with SQPAK Final or Bio Final filters
Pyrogens: < 0.001 EU/mL with SQPAK Bio Final filter
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
≤5 ppb
entrada
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
saída
product water quality: type 3 water (RO water)
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
condutividade
0.055 μS/cm
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que pertencem a uma das quatro categorias de alternativas mais ecológicas. Este produto é um produto desenvolvido pelo Design para Sustentabilidade (DfS). Clique aqui para ver a pontuação do DfS.
Para saber como funcionam os sistemas de água Milli-Q® SQ 2Series e ler uma visão geral completa, visite nossa página dedicada.
O sistema de purificação de água Milli-Q® SQ 240C fornece água pura por osmose reversa (OR) e água ultrapura (Tipo 1). Um dispensador manual flexível fornece a água ultrapura. Ele vem equipado com uma válvula de gravidade para dispensar água de OR diretamente da base do tanque SQ Switch de 3,5 l.
O sistema de purificação de água Milli-Q® SQ 240C é uma das 6 configurações predefinidas disponíveis para a família Milli-Q SQ 2Series, que oferece total autonomia aos usuários e é adaptável às exigências e evoluções do laboratório.
com cartucho SQPAK TOC Quanta e filtro final SQPAK
Características e benefícios
  • O dispensador manual simples permite que qualquer usuário novo ou não treinado forneça água ultrapura em taxas de fluxo variáveis, de até 1,6 l/min a gota a gota
  • Resistividade ultrapura confiável de 18,2 MΩ·cm de resistividade, a qualidade da água ultrapura (Tipo 1) é indicada em um piscar de olhos por um LED colorido
  • O TOC é reduzido por uma lâmpada UV de foto-oxidação integrada
  • A água ultrapura recém-dispensada está disponível a partir do sistema combinado Milli-Q® SQ 200; quando complementado com módulos de dispensação autônomos adicionais, a água ultrapura está disponível em qualquer lugar, dentro ou fora do laboratório, graças ao tanque móvel SQ Switch
  • Reabastecimento rápido (em apenas 6 minutos) do tanque móvel SQ Switch com água pura de OR recém-produzida, graças ao cartucho de OR de alto fluxo (até 42 l/h) da estação de produção de água pura; o circuito de recuperação de água de OR economiza 50% da água rejeitada; o enxágue automático da membrana de OR mantém seu alto desempenho
  • A configuração compacta e o manual e os vídeos de instalação autoguiados permitem que você conecte o sistema onde for conveniente para a atividade do seu laboratório e o mova posteriormente, se necessário
  • A substituição individual do cartucho Twist & Lock simplifica a manutenção e limita o custo operacional
  • O tamanho compacto e a economia de água e energia apoiam os esforços de sustentabilidade do laboratório
Componentes
O preço indicado corresponde atualmente apenas ao item do catálogo acima e está sujeito a alterações a qualquer momento sem aviso prévio.
Este número de catálogo inclui:
  • A estação combinada de produção de água de OR & pura
  • Módulo de dispensação de água ultrapura (Tipo 1) Um tanque Milli-Q® SQ Switch de 3,5 l
  • Uma válvula de gravidade SQ
Este número de catálogo não inclui:
  • Cartuchos SQPAK ou filtros finais
  • Cabo de alimentação adaptado à rede elétrica local
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Veja vídeos instrucionais e baixe Manuais do usuário para os sistemas de água de laboratório Milli-Q® série SQ 2. Você estará com tudo pronto para começar a trabalhar em pouco tempo. Compre sistemas, acessórios, cartuchos e serviços online.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Conteúdo relacionado
Descubra uma nova maneira de pensar sobre a água ultrapura Agora qualquer bancada de laboratório com uma tomada pode dispensar água ultrapura de 18,2 MΩ∙cm. Qualidade robusta. Simples. Compacto. Escalonável. Uma alternativa mais ecológica. Compre online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.