Documentos
DX0838
Supelco
Diclorometano
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Sinônimo(s):
Cloreto de metileno
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CH2Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
84.93
Beilstein:
1730800
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
200-838-9
Agency
meets USP/NF
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.9 (vs air)
pressão de vapor
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.8% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
1223 °F
Lim. expl.
22 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.02% Water (H2O)
resíduo de evaporação
≤5 ppm
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
pb
39.8-40 °C (lit.)
pf
-95 °C
−95 °C (lit.)
solubilidade
20 g/L
densidade
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤235 nm
Absorção UV
λ: 235 nm Amax: ≤1.00
λ: 240 nm Amax: ≤0.35
λ: 250 nm Amax: ≤0.10
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 340-400 nm Amax: ≤0.01
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
chave InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
DX0838P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Stabilized with an alkene.
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análise
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (GC)99.8% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFree halogensTo pass testInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.0003meq/g maxUV Abs. at 235 nm1.00AU maxUV Abs. at 240 nm0.35AU maxUV Abs. at 250 nm0.10AU maxUV Abs. at 260 nm0.04AU maxUV Abs. at 270 nm0.01AU maxUV Abs. at 340 - 4000.01AU maxUV Cut-off235nm maxWater (H2O)0.02% max
Evaporation Number: 1.9
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Diclorometano HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains 50-150 ppm amylene as stabilizer
Sigma-Aldrich
650463
Diclorometano
Diclorometano for spectroscopy Uvasol®
Supelco
1.06048
Diclorometano
Diclorometano for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.06050
Diclorometano
Diclorometano ACS reagent, ≥99.5%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Sigma-Aldrich
676853
Diclorometano
Diclorometano contains 40-150 ppm amylene as stabilizer, ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
D65100
Diclorometano
2-propanol HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Supelco
PX1838
2-propanol