Documentos
DX0830
Supelco
Diclorometano
Biosynthesis OmniSolv®
Sinônimo(s):
Cloreto de metileno
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CH2Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
84.93
Beilstein:
1730800
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
200-838-9
densidade de vapor
2.9 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
1223 °F
Lim. expl.
22 %
Impurezas
≤0.3 μeq/g Titrable acid
≤1 ppm Halogen (as Cl)
≤30 ppm Water (H2O)
resíduo de evaporação
≤1 ppm
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
pb
39.8-40 °C (lit.)
pf
-95 °C
−95 °C (lit.)
solubilidade
20 g/L
densidade
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤231 nm
Absorção UV
λ: 231 nm Amax: ≤1.00
λ: 240 nm Amax: ≤0.20
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
chave InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Biosynthesis OmniSolv®
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análise
Assay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)500ppt maxFormClear liquidHalogen (as Cl)1ppm maxInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.3µeq/g maxUV Abs. at 231 nm1.00AU maxUV Abs. at 240 nm0.20AU maxUV Abs. at 250 nm0.01AU maxUV Abs. at 270 nm0.005AU maxUV Cut-off231nm maxWater (H2O)30ppm max
Evaporation Number: 1.9
Informações legais
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Diclorometano puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥99.9% (GC)
Sigma-Aldrich
32222
Diclorometano
Diclorometano Selectophore™, ≥99.5%
Supelco
66742
Diclorometano
Diclorometano puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., NF, ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
24233
Diclorometano