DX0831
Diclorometano
OmniSolv®
Sinônimo(s):
Cloreto de metileno
About This Item
Produtos recomendados
Agency
suitable for EPA 1613
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.9 (vs air)
pressão de vapor
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
linha de produto
OmniSolv®
Ensaio
≥99.9% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
1223 °F
Lim. expl.
22 %
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.005% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
≤2 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
≤3 μg/L Capillary FID responsive substances (as decane)
resíduo de evaporação
≤1 ppm
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
pb
39.8-40 °C (lit.)
pf
-95 °C
−95 °C (lit.)
densidade
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤231 nm
Absorção UV
λ: 231 nm Amax: ≤1.00
λ: 235 nm Amax: ≤0.40
λ: 240 nm Amax: ≤0.20
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 260 nm Amax: ≤0.005
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
chave InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- To prepare spectroscopic samples.
- For the dilution of s-diphenylaminostilbene which is used as a reference material for two-photon excited fluorescence (2PEF) measurement.
Nota de preparo
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.