Documentos
650463
Sigma-Aldrich
Diclorometano
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains 50-150 ppm amylene as stabilizer
Sinônimo(s):
cloreto de metileno, Cloreto de metileno
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CH2Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
84.93
Beilstein:
1730800
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.04
grau
HPLC Plus
for residue analysis
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.9 (vs air)
pressão de vapor
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9%
forma
liquid
temperatura de autoignição
1223 °F
contém
50-150 ppm amylene as stabilizer
Lim. expl.
22 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤ 1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
≤0.01% water
resíduo de evaporação
≤0.0001%
resíduo halogenado
≤10 ng/L (as heptachlor epoxide)
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
pb
39.8-40 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
densidade
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 235 nm Amax: 1.0
λ: 240 nm Amax: 0.10
λ: 250 nm Amax: 0.02
λ: 300-400 nm Amax: 0.005
cadeia de caracteres SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
chave InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O diclorometano é um composto orgânico polar e altamente volátil (VOC), conhecido por seu uso versátil em indústrias como solvente de extração e limpador de metais e produtos de consumo, como adesivos, polidores de sapatos em spray, tintas e removedores de adesivos.
Aplicação
Adequado para HPLC, espectrofotometria, testes ambientais
O diclorometano pode ser usado nos seguintes casos:
  • Extração de neonicotinoides de amostras de mel junto com acetonitrila usando microextração líquido-líquido dispersiva (DLLME)
  • Extração com solvente ultrassônico e limpeza de amostras de café torrado para a análise de 7 resíduos de pesticidas por cromatografia líquida-espectrometria de massa em tandem (LC-MS/MS)
  • Pré-concentração adicional baseada em DLLME dos extratos de amostra na análise de três anfenicóis em produtos alimentícios de origem animal por HPLC com detecção de UV
  • Remoção da fase orgânica dos extratos de amostra de solo obtidos na determinação de dois herbicidas de sulfonilureia usando HPLC
  • Teste de quatro solventes de extração no desenvolvimento de um método baseado em detecção amperométrica por HPLC para a análise de três resíduos de carbamato em amostras de alimentos líquidos e sólidos
  • Extração de metrafenona de amostras de vegetais por dispersão de matriz em fase sólida (método MSPD) seguida de análise por HPLC
Embalagem
Outras notas
Análise de resíduos de pesticida (como heptacloro epóxido) <10 ng/l
Recipientes Pure-Pac® II requerem o acoplador Micromatic MacroValve para dispensação de solventes, Z560723.
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Hexano HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, &#8805;95%
Sigma-Aldrich
650552
Hexano
Diclorometano contains 40-150&#160;ppm amylene as stabilizer, ACS reagent, &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
D65100
Diclorometano
Diclorometano for analysis EMSURE&#174; ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.06050
Diclorometano
Jane A Mullaney et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 61(12), 3039-3046 (2013-03-07)
Glucosinolates from the genus Brassica can be converted into bioactive compounds known to induce phase II enzymes, which may decrease the risk of cancers. Conversion via hydrolysis is usually by the brassica enzyme myrosinase, which can be inactivated by cooking
Matthew J Walters et al.
Nature protocols, 2(7), 1825-1830 (2007-07-21)
A procedure for the preparation of optically pure alpha-keto-gamma-hydroxy carboxylic acids through stereospecific aldol addition catalyzed by pyruvate aldolases from the Entner-Doudoroff and the DeLey-Doudoroff glycolytic pathways is described. This highly versatile fragment serves as a precursor for a variety
Vitamin B12-mediated hydrodechlorination of dichloromethane by bimetallic Cu/Al particles.
Huang CC, et al.
Chemical Engineering Journal, 273, 413-420 (2015)
Dichloromethane Detection Based on Near-Infrared Absorptive Sensing.
Han JH and Yoon SM
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 18(5), 1547-1552 (2012)
Rodney C Baker et al.
Methods in enzymology, 538, 89-105 (2014-02-18)
Mass spectrometry technology has enabled significant advances in detailing the alterations of the lipidome in response to pathological conditions or experimental manipulations. Lipids comprise a wide range of compounds with functions that include structural, intracellular signaling, trafficking, and storage. Characterization
Artigos
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.
Protocolos
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.