Documentos
34856
Sigma-Aldrich
Diclorometano
suitable for HPLC, ≥99.8%, contains amylene as stabilizer
Sinônimo(s):
cloreto de metileno, Cloreto de metileno
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CH2Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
84.93
Beilstein:
1730800
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.04
densidade de vapor
2.9 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.8%
forma
liquid
temperatura de autoignição
1223 °F
contém
amylene as stabilizer
Lim. expl.
22 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
free chlorine, in accordance
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.02% water (Karl Fischer)
cor
APHA: ≤10
transmitância
235 nm, ≥20%
240 nm, ≥50%
245 nm, ≥80%
260 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
pb
39.8-40 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
densidade
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
absorção
in accordance
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
chave InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O diclorometano foi testado como meio solvente para dipiridina-óxido de cromo (VI). A solubilidade relatada foi de 12,5 g/100 ml. O papel da quantidade de carregamento de TiO2 sobre suporte de carvão vegetal ativado na fotodecomposição de diclorometano foi bem estudado.
Aplicação
O diclorometano pode ser usado em banhos ultrassônicos para limpeza e proteção do revestimento de alumínio sobre PMMA (poli(metacrilato de metila)) atático para estudos dielétricos.
Embalagem
Nota de preparo
Produto filtrado em filtro de 0,2 μm
Outras notas
Recipientes Pure-Pac® II requerem o acoplador Micromatic MacroValve para dispensação de solventes, Z560723.
Aviso importante
  • O artigo de número 34856-4X2.5L será descontinuado. Adquira o frasco único 34856-2.5L, que é fisicamente idêntico e tem exatamente as mesmas especificações.
  • O artigo de número 34855-6X1L será descontinuado. Adquira o frasco único 34856-1L, que é fisicamente idêntico e tem exatamente as mesmas especificações.
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Diclorometano for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.06054
Diclorometano
Diclorometano puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥99.9% (GC)
Sigma-Aldrich
32222
Diclorometano
Diclorometano ACS reagent, ≥99.5%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Sigma-Aldrich
676853
Diclorometano
Diclorometano ACS reagent, ≥99.5%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Sigma-Aldrich
320269
Diclorometano
Diclorometano HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Supelco
DX0838
Diclorometano
Glassy dynamics and glass transition in thin polymer layers of PMMA deposited on different substrates.
Erber M, et al.
Macromolecules, 43(18), 7729-7733 (2010)
Dipyridine-chromium (VI) oxide oxidation of alcohols in dichloromethane.
Collins JC, et al.
Tetrahedron Letters, 9(30), 3363-3366 (1968)
Effect of activated carbon content in TiO2-loaded activated carbon on photodegradation behaviors of dichloromethane.
Torimoto T, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 103(1), 153-157 (1997)
Angharad M Roberts et al.
Science translational medicine, 7(270), 270ra6-270ra6 (2015-01-16)
The recent discovery of heterozygous human mutations that truncate full-length titin (TTN, an abundant structural, sensory, and signaling filament in muscle) as a common cause of end-stage dilated cardiomyopathy (DCM) promises new prospects for improving heart failure management. However, realization
Amélie Kochem et al.
Inorganic chemistry, 51(20), 10557-10571 (2012-09-28)
Square planar cobalt(II) complexes of salen ligands N,N'-bis(3-tert-butyl-5R-salicylidene)-1,2-cyclohexanediamine), where R = OMe (1) and tert-butyl (2), were prepared. 1 and 2 were electrochemically reversibly oxidized into cations [1-H(2)O](+) and [2-H(2)O](+) in CH(2)Cl(2). The chemically generated [1-H(2)O](SbF(6))·0.68 H(2)O·0.82CH(2)Cl(2) and [2-H(2)O](SbF(6))·0.3H(2)O·0.85CH(2)Cl(2) were