Documentos
1.06044
Supelco
Diclorometano
for liquid chromatography LiChrosolv®
Sinônimo(s):
Cloreto de metileno
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CH2Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
84.93
Beilstein:
1730800
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-838-9
NACRES:
NA.03
densidade de vapor
2.9 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
linha de produto
LiChrosolv®
grau
isocratic
Ensaio
≥99.9% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
potência
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
contém
2-methyl-2-butene as stabilizer
Lim. expl.
22 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
resíduo de evaporação
≤5.0 mg/L
transmitância
240 nm, ≥70%
245 nm, ≥90%
260 nm, ≥99%
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
pb
39.8-40 °C (lit.)
pf
-95 °C
−95 °C (lit.)
solubilidade
20 g/L
densidade
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
chave InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Estamos comprometidos a trazer para você produtos alternativos mais ecológicos que seguem um ou mais dos 12 princípios de química mais verde (The 12 Principles of Greener Chemistry). Essa solução de acetato de etila/etanol é uma alternativa mais ecológica ao diclorometano para purificação cromatográfica e, portanto, foi aprimorada para Solventes e auxiliares mais seguros. Clique aqui para obter mais informações.
Os solventes LiChrosolv® têm alto grau de transmitância UV, baixa contagem de partículas, baixa acidez e alcalinidade e baixo nível de resíduos de evaporação. Isso os torna ideais para separações reproduzíveis.
Aplicação
Destinada a aplicações de HPLC e UHPLC-MS.
Características e benefícios
  • adequação testada e especificada para UHPLC-MS e UHPLC-UV: para flexibilidade analítica
  • qualidade especificada na ionização por eletropulverização positiva e negativa (ESI) e espectrometria de massa por ionização química à pressão atmosférica (APCI-MS) para os limites de detecção mais baixos e confiança nas análises para todos os modos de MS importantes (teste 1)
    —ESI/APCI (+) < 2 ppb
    —ESI/APCI (-) < 10 ppb
  • perfil de impureza mais baixo: para linhas de base sem interferência (teste 2)
  • microfiltradas através de filtro de 0,2 μm (teste 3) para fornecer:
    —uma longa vida útil para filtros e peças mecânicas de sistemas de HPLC
    —risco reduzido de obstrução da coluna
  • embalados em frascos de vidro de borossilicato para minimizar contaminações de íons metálicos
  • níveis mais baixos de impurezas de metais residuais para uma formação mínima de aduto
    —<nível mais baixo de 5 ppb
  • de impurezas de polietilenoglicol (PEG) na linha de solventes UHPLC-MS (relação sinal/ruído PEG S/N < 50)
Nota de preparo
Produto filtrado em filtro de 0,2 μm
Nota de análise
Pureza (GC): ≥ 99,9%
Identidade (IV): em conformidade
Acidez: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinidade: ≤ 0,0002 meq/g
Transmissão (em 240 nm): ≥ 70%
Transmissão (em 245 nm): ≥ 90%
Transmissão (a partir de 260 nm): ≥ 99%
Resíduo de evaporação: ≤ 5,0 mg/l
Água: ≤ 0,01%
O produto é estabilizado com 2-metil-2-buteno.
Filtrado com filtro de 0,2 µm
Outras notas
Explore vários acessórios e equipamentos de segurança de laboratório para o manuseio seguro de solventes e aumente seu nível de segurança desde o primeiro uso.
Informações legais
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Diclorometano EMPLURA&#174;
Supelco
8.22271
Diclorometano
Diclorometano anhydrous, &#8805;99.8%, contains 40-150&#160;ppm amylene as stabilizer
Sigma-Aldrich
270997
Diclorometano
Diclorometano Selectophore&#8482;, &#8805;99.5%
Supelco
66742
Diclorometano
Diclorometano puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, &#8805;99.9% (GC)
Sigma-Aldrich
32222
Diclorometano
Diclorometano Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
DX0835
Diclorometano
Diclorometano Selectophore&#8482;, &#8805;99.5% (GC), inhibitor-free
Supelco
91301
Diclorometano
Artigos
This application note describes the HPTLC-based identification of fixed oils using octadecyl silyl silica gel as the coating substance, following USP 43 NF 38 monograph method containing USP general chapter <202>.
Thin-layer chromatography method for detecting organic impurities in valacyclovir, an antiviral medication, following USP monograph guidelines.
Protocolos
Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.
Catalyst screening kits, KitAlysis™, and TLC-MS analysis enable high-throughput synthesis and analysis for efficient reactions.