Documentos Principais
1.14739
Supelco
Ammonium Test, photometric
photometric, 0.010-2.000 mg/L (NH4-N), 0.013-2.571 mg/L (NH4+), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Teste celular de amônio, photometric, 0.010-2.000 mg/L (NH4-N), 0.013-2.571 mg/L (NH4+), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 25 tests
analito(s) específico(s)
ammonium
faixa de medição
0.010-2.000 mg/L (NH4-N)
0.013-2.571 mg/L (NH4+)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Indophenol blue)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: Fotométrico, 0,010-2,000 mg/L (NH4-N), 0,01-2,58 mg/L (NH4+), Spectroquant®
O método corresponde à ISO 23695, uma norma que padroniza o uso deste "método de tubo vedado em pequena escala" para este importante parâmetro. O método é análogo a EPA 350.1, APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1 e DIN 38406-5.
O teste em cubetas de amônio Spectroquant® possibilita a quantificação de amônio sem cianeto em águas residuais, águas subterrâneas, águas de superfície e água do mar. Normalmente, o amônio entra nas fontes de água como escoamento de áreas agrícolas fertilizadas, e níveis aumentados são indicadores importantes de poluição fecal.
Outros campos de aplicação são análise de alimentos & bebidas e de amostras ambientais e agrícolas (por exemplo, solo).
Os testes celulares Spectroquant®contêm células redondas de 16 mm pré-preenchidas e todos os reagentes necessários para fazer a análise segundo o folheto de instruções incluído.
Todos os testes celulares e de reagentes Spectroquant® são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que possibilita o reconhecimento fácil do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibragem automáticas.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10
Protocolos
Ammonium is the naturally preferred source of nitrogen for plant growth and there is an increasing global demand for organic food products.
Em um frasco de vidro, adicione 50 g de amostra naturalmente úmida, livre de pedras grossas, com 100 ml da solução de cloreto de cálcio 0,025 mol/l.
Step-by-step method describing the photometric determination of ammonium ions in effluents using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Método passo a passo que descreve a determinação fotométrica de íons de amônio em efluentes usando kits de teste Spectroquant® e espectrofotômetro.
Ver tudo
Questions
  1. Is this product suitable to use for seawater samples? If not, do you have a produsct suggestion?
    1 answer
    1. The User Guide/Instructions for Use (IFU) for Product 1.14739 states explicitly that "this test is not suited for seawater". This is likely due to the presence of interfering substances such as Magnesium ions (Mg2+) in the seawater. Consider Product 1.14657, which is a somewhat less sensitive colorimetric assay called Ammonium Test in freshwater and seawater.