1.00597
Chlorine Test, photometric
photometric, 0.030-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Chlorine Cell Test, photometric, 0.030-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 200 tests ((free chlorine) (or 100 (free chlorine) + 100 (total chlorine))
analito(s) específico(s)
chlorine
faixa de medição
0.030-6.00 mg/L (Cl2)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (DPD)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
This Spectroquant® Chlorine test allows the accurate quantification of chlorine in various waters. Chlorinated disinfectants are still in common use, their major applications being in the chlorination of drinking water and swimming pools. In weakly acidic solution free chlorine reacts with (DPD) to form a red-violet dye that is determined photometrically. In the presence of potassium iodide, also combined chlorine is measured in this reaction.
The method is analogous to EPA 330.5, APHA 4500-Cl2 G, and DIN EN ISO 7393-2.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells as well as all the required reagents to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Preparo de uma solução padrão para cloro total
Preparation of a standard solution for total chlorine.
Padrão AQA para cloro livre - Preparo de uma solução padrão para cloro livre
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine