1.14558
Ammonium Test, photometric
photometric, 0.20-8.00 mg/L (NH4-N), 0.26-10.30 mg/L (NH4+), Spectroquant®
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Teste celular de amônio, photometric, 0.20-8.00 mg/L (NH4-N), 0.26-10.30 mg/L (NH4+), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 25 tests
analito(s) específico(s)
ammonium
faixa de medição
0.20-8.00 mg/L (NH4-N)
0.26-10.30 mg/L (NH4+)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Indophenol blue)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
O método corresponde à ISO 23695, uma norma que padroniza o uso deste "método de tubo vedado em pequena escala" para este importante parâmetro. O método é análogo a EPA 350.1, APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1 e DIN 38406-5.
O teste em cubetas de amônio Spectroquant® possibilita a quantificação de amônio sem cianeto em águas residuais, águas subterrâneas, águas de superfície e água do mar. Normalmente, o amônio entra nas fontes de água como escoamento de áreas agrícolas fertilizadas, e níveis aumentados são indicadores importantes de poluição fecal. Outros campos de aplicação são análise de alimentos & bebidas e de amostras ambientais e agrícolas (por exemplo, solo).
Os testes celular Spectroquant®contêm células redondas de 16 mm pré-preenchidas e todos os reagentes necessários para fazer a análise segundo o folheto de instruções incluído.
Todos os testes celulares e de reagentes Spectroquant® são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que possibilita o reconhecimento fácil do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibragem automáticas.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Protocolos
Ammonium is the naturally preferred source of nitrogen for plant growth and there is an increasing global demand for organic food products.
Em um frasco de vidro, adicione 50 g de amostra naturalmente úmida, livre de pedras grossas, com 100 ml da solução de cloreto de cálcio 0,025 mol/l.
Step-by-step method describing the photometric determination of ammonium ions in effluents using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Método passo a passo que descreve a determinação fotométrica de íons de amônio em efluentes usando kits de teste Spectroquant® e espectrofotômetro.