Documentos Principais
1.08346
SAFC
D-(+)-glicose
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Dextrose
About This Item
Código UNSPSC:
12352201
Número do índice EC:
200-075-1
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
descrição
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
solid
temperatura de autoignição
500 °C
potência
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
83 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa EMPROVE®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
Devido aos seus baixos limites microbianos e de endotoxinas, a D(+)-glicose monoidratada Emprove® Expert é particularmente indicada para aplicações de alto risco.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7