1.04002
Solução de formaldeído
37%, EMPROVE® EVOLVE
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Formaline solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution
About This Item
Produtos recomendados
descrição
stabilized with about 10% methanol Ph Eur,BP,USP
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EVOLVE
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
300 °C (Formaldehyde)
Lim. expl.
7-73 % (v/v) Formaldehyde()
concentração
36.5-38% (iodometric)
37%
pH
2.8-4.0 (20 °C in H2O)
p.e.
93-96 °C/1013 hPa
pf
<-15 °C
temperatura de transição
flash point 62 °C (Formaldehyde)
densidade
1.09 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
histology
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Aplicação
Ligação
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa