Documentos Principais
1.37036
SAFC
Hidrogenofosfato dissódico di-hidratado
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Fosfato de sódio, Fosfato sódico monoidrogenado, fosfato sódico dibásico, Fosfato sec-sódico, Fosfato dissódico, Hidrogenofosfato dissódico
About This Item
Fórmula linear:
Na2HPO4 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
177.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-448-7
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
descrição
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
solid
Características
RNase and DNase free
pH
8.9-9.2 (5% in H2O)
pf
92.5 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubilidade
93 g/L
densidade
2.1 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
chave InChI
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponda às suas necessidades e às exigências regulatórias pode ser um desafio complicado. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O di-hidrogenofosfato de sódio di-hidratado é tipicamente usado como componente do sistema de tampão fosfato para etapas da cromatografia a jusante (downstream) de biomoléculas ou na formulação líquida final.
Devido a seus baixos limites microbianos e de endotoxinas, o di-hidrogenofosfato de sódio di-hidratado Emprove® Expert é particularmente adequado para aplicações de alto risco.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Cloreto de sódio EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
SAFC
1.16224
Cloreto de sódio
Fosfato de sódio EMPROVE® EXPERT, DAC, USP
SAFC
1.37092
Fosfato de sódio
Cloreto de potássio EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 508
SAFC
1.04935
Cloreto de potássio
Fosfato de sódio EMPROVE® ESSENTIAL, DAC, USP
SAFC
1.06574
Fosfato de sódio
L-Arginina EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.01544
L-Arginina
Conteúdo relacionado
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.
A etapa de conjugação na produção de ADCs liga um ingrediente farmacêutico ativo altamente potente (HPAPI) a um mAb por meio de um ligante estável. A conjugação eficaz envolve decisões complexas, descritas nesta página com serviços e produtos para garantir o sucesso.
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.