If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
1.09058
Solução de ácido clorídrico
c(HCl) = 0.5 mol/l (0.5 N), reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Sinônimo(s):
Ácido clorídrico, Solução de cloreto de hidrogênio, Cloreto de hidrogênio
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Solução de ácido clorídrico, c(HCl) = 0.5 mol/l (0.5 N), Titripur®, reag. USP
Agency
reag. USP
Nível de qualidade
linha de produto
Titripur®
Formulário
liquid
qualidade
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
adequação da reação
reaction type: Acid-base reactions
embalagem
Titripac® of
concentração
0.5 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
densidade
1.01 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Possibilidades e limitações da determinação espectrométrica por ICP do teor total de estanho, suas especializações inorgânicas e orgânicas em águas com diferentes níveis de salinidade - parte 1: Determinação do teor total de estanho.: Este estudo utiliza solução de ácido clorídrico na preparação de amostras de água para análise espectrométrica por ICP para determinar o teor total de estanho, demonstrando sua versatilidade na química ambiental (Temerdashev et al., 2023).
- Determinação espectrofluorométrica de orfenadrina, dimenidrinato e cinarizina usando técnicas diretas e síncronas com avaliação verde.: A pesquisa destaca a aplicação da solução de ácido clorídrico em técnicas espectrofluorométricas para a determinação de compostos farmacêuticos, enfatizando métodos analíticos ecologicamente corretos (Ghonim et al., 2023).
- Tricloreto de fosforila – método de determinação no ar do local de trabalho.: Este artigo discute o uso de solução de ácido clorídrico em amostragem de ar e métodos analíticos para determinar a presença de tricloreto de fosforila em ambientes de trabalho, garantindo a segurança ocupacional (Kowalska e Wasilewski, 2023).
- Síntese de nanopartículas de amido de tamanho controlado e nanocompósitos de amido superparamagnético por método de microemulsão.: Esta pesquisa emprega solução de ácido clorídrico na síntese de nanopartículas e nanocompósitos de amido, demonstrando seu papel em aplicações avançadas de ciência de materiais (Morán et al., 2023).
Características e benefícios
Esta solução volumétrica é analisada por nosso laboratório de calibração D-K-15185-01-00 que é certificado de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025 para análise de concentrações de substâncias em soluções volumétricas pelo DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Órgão alemão de certificação nacional). O certificado de acreditação pode ser encontrado em www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Embalagem
Embalagem Titripac® - todos os números de estoque SKU com final "4000, 4003, 9010, 9013” - mais informações em www.sigmaaldrich.com/Titripac
Nota de análise
Concentração da substância 0,4975 - 0,5025 mol/l
Incerteza da medição ± 0,0015 mol/l
Atribuível ao SRM do NIST
A concentração é determinada por titulação volumétrica e refere-se a 20 °C.
A concentração da substância desta solução volumétrica é atribuível a um material de referência padrão (SRM) primário do National Institute of Standards and Technology (Instituto nacional de padrões e tecnologia, NIST), Gaithersburg, EUA (NIST SRM 723 tris(hidroximetil)-aminometano) através do padrão volumétrico de tris(hidroximetil)-aminometano (Art. N.º 1.02408), material de referência certificado de acordo com a ISO 17034, analisado por nosso laboratório de calibração certificado da Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025. A incerteza é expressa como uma medida de incerteza expandida, com um fator de cobertura k=2 que cobre um nível de confiança de 95%.
Observação: O título é um fator de correção para corrigir variações da solução volumétrica, do equipamento de titulação, de temperatura e de outras condições laboratoriais. Para obter resultados de titulação corretos, recomenda-se determinar um título com o equipamento específico do laboratório e em condições laboratoriais específicas diretamente após a abertura de um novo frasco e em intervalos de tempo regulares.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Os clientes também visualizaram
Artigos
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf