Documentos Principais
911984
Sigma-Aldrich
(2,2′-Bipyridine)diiodonickel(II)
Sinônimo(s):
(bpy)NiI2
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.101,00
R$ 1.101,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.101,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8I2N2Ni
Número CAS:
Peso molecular:
468.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
R$ 1.101,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
pf
>300 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Ni]1([NH]2=C(C3=[NH]1C=CC=C3)C=CC=C2)(I)I
chave InChI
HXZGEUKJJFSILG-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
(2,2′-Bipyridine)diiodonickel(II) is a catalyst for the cross-electrophile coupling of vinyl halides and alkyl halides.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Kirk W Shimkin et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(23), 7074-7078 (2018-05-26)
Nickel-catalyzed cross-electrophile couplings have recently emerged as highly effective and practical methods for the formation of C-C bonds. By merging this process with well-established π-π coupling chemistry, a new method for the synthesis of tetrasubstituted alkenes has been developed. The