D216305
2,2′-Bipyridyl
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
2,2′-Bipyridine, 2,2′-Dipyridine, 2,2′-Dipyridyl
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
Formulário
powder or crystals
powder or granules
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
p.e.
273 °C (lit.)
pf
70-73 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
chave InChI
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... EPHX2(2053) , FNTA(2339)
mouse ... Ephx2(13850)
Descrição geral
Aplicação
- the preparation of fluorescent dyes like products 754730, 544981, 804215.
- the preparation ofcopper(II)-bipyridine-naringenin complex.
- the preparation of 2,2′-bipyridyl hydrobromide.
- as a ligand in the greener oxidation of alcohols under aerobic conditions
- as a complex with CuBR2 in the green synthesis of propargylamines
- the synthesis of [Ru(bipy)3]Cl2, a common metal complex with usefulphotochemistry often used in photoredox catalysis as a sensitizer
Ações bioquímicas/fisiológicas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
267.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
131 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)