Documentos Principais
905070
Sigma-Aldrich
[(TEEDA)Ni(o-tolyl)Cl]
≥95%
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 890,00
R$ 890,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 890,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H31ClN2Ni
Peso molecular:
357.59
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
R$ 890,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
pf
>300 °C
Aplicação
Effective precatalyst for a variety of nickel-catalyzed transformations including cross-couplings.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.