Catalisadores de níquel
A catálise por níquel desempenha um papel central em muitas transformações sintéticas, que abrangem desde acoplamento cruzado, no qual são formados ligações carbono-carbono, até a redução de ligações de carbono ricas em elétrons usando catalisadores de níquel de Raney. Esses catalisadores de níquel abrangem diversos estados de oxidação: níquel (0), níquel (II), níquel (III) e níquel (IV). Os tipos de catalisadores de Ni disponíveis para compra imediata são as ligas de alumínio-níquel (Al-Ni), hidratos de amônio-níquel, (ciclooctadieno)Ni, haletos de Ni (cloretos, brometos, fluoretos e iodetos), ciclopentadienilas de Ni, níquel metálico, acetilacetonatos (acacs) de níquel e catalisadores de Níquel de Raney, que são produtos da W.R. Grace and Company.