244988
Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0)
Sinônimo(s):
Bis(cyclooctadiene)nickel, Ni(COD)2
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
adequação da reação
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
Parâmetros
temperature sensitive
pf
60 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ni].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.Ni/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;/b2*2-1-,8-7-;
chave InChI
JRTIUDXYIUKIIE-KZUMESAESA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Oxidative addition reactions
Catalyst for:
- Asymmetric α-arylation and heteroarylation of ketones with chloroarenes
- Cross-coupling reactions
- Regioselective and stereoselective carboxylation/cyclization of allenyl aldehydes under a carbon dioxide atmosphere
- Methyl carboxylation of homopropargylic alcohols
- Stereoselective borylative ketone-diene coupling
- Cycloaddition of benzamides with internal alkynes
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Effective Csp2- and Csp-hybridized coupling reactions established for catalysis, expanding to multi-step Csp3-coupling.
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.