Documentos Principais
903019
Sigma-Aldrich
[4,4′-Dimethyl-2,2′-bipyridine]nickel(II) dichloride hydrate
≥95%
Sinônimo(s):
(4,4′-dmbpy)NiCl2
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 684,00
R$ 684,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 684,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12Cl2N2Ni · xH2O
Peso molecular:
313.84 (anhydrous basis)
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
R$ 684,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
pf
>300 °C
Aplicação
Ni-catalyst for cross-couplings of alpha-carbonyl pyridinium salts.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.