Documentos Principais
913154
Sigma-Aldrich
1,10-Phenanthroline nickel (ll) dibromide
Sinônimo(s):
(phen)NiBr2
Selecione um tamanho
1 G
R$ 914,00
R$ 914,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 914,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H8Br2N2Ni
Número CAS:
Peso molecular:
398.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
R$ 914,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
cadeia de caracteres SMILES
Br[Ni]1(Br)[N]2=CC=CC3=C2C([N]1=CC=C4)=C4C=C3
Aplicação
1,10-Phenanthroline nickel (ll) dibromide is a Ni precatalyst used for a variety of cross-coupling reactions, including N-alkylation of amides and arylation of alcohols.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jack Twilton et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(19), 5369-5373 (2018-03-01)
The combination of nickel metallaphotoredox catalysis, hydrogen atom transfer catalysis, and a Lewis acid activation mode, has led to the development of an arylation method for the selective functionalization of alcohol α-hydroxy C-H bonds. This approach employs zinc-mediated alcohol deprotonation