904937
2,6-Bis(N-pyrazolyl)pyridine nickel (II) dichloride
≥95% anhydrous basis
Sinônimo(s):
(bpp)NiCl2
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% anhydrous basis
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
pf
107.9-132.4 °C (Decomp)
Categorias relacionadas
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.