463728
Manganese
powder, ≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Colloidal manganese, Manganese element, Manganese-55
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
Formulário
powder
resistividade
185 μΩ-cm, 20°C
p.e.
1962 °C (lit.)
pf
1244 °C (lit.)
densidade
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mn]
InChI
1S/Mn
chave InChI
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- a starting material for the preparation of manganese oxide for lithium ion batteries[2]
- a material used in surface alloying[3]
- sintering of steel to form manganese steel[1]
Características e benefícios
✔ Consistent quality
✔ High purity
✔ Available to scale up: bulk and pilot scale
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.