178330
4-Amino-1-butanol
98%
Sinônimo(s):
4-Hydroxybutylamine
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D ~1.462 (lit.)
p.e.
206 °C (lit.)
pf
16-18 °C (lit.)
densidade
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCO
InChI
1S/C4H11NO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2
chave InChI
BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- As a linker in the synthesis of highly branched poly(β-amino esters)(HPAEs) for gene delivery.
- As a side chain to modulate antimicrobial and hemolytic activities of copolymers.
- In the total synthesis of (+)-fawcettimine,(+)-fawcettidine, and (−)-lycojapodine A.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?