15406
N-Boc-cadaverine
≥97.0% (NT)
Sinônimo(s):
N-Boc-1,5-diaminopentane, tert-Butyl N-(5-aminopentyl)carbamate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥97.0% (NT)
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
índice de refração
n20/D 1.460
densidade
0.972 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
Boc
amine
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C10H22N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-6-4-5-7-11/h4-8,11H2,1-3H3,(H,12,13)
chave InChI
DPLOGSUBQDREOU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Synthesis of of a supermacrocycle that self-assemble to form organic nanotubes.[1]
- Preparation of water-soluble unsymmetrical sulforhodamine fluorophores from monobrominated sulfoxanthene dye.[2]
- Synthesis of functionalized porphyrins as biocompatible carrier system for photodynamic therapy (PDT).[3]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.