15404
N-Boc-1,4-butanediamine
≥97.0% (GC/NT)
Sinônimo(s):
N-Boc-1,4-diaminobutane, tert-Butyl N-(4-aminobutyl)carbamate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥97.0% (GC/NT)
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
índice de refração
n20/D 1.460
densidade
0.984 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
Boc
amine
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C9H20N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-5-4-6-10/h4-7,10H2,1-3H3,(H,11,12)
chave InChI
ZFQWJXFJJZUVPI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Carboxy-Silane Coated Iron Oxide Nanoparticles: Details the application of N-Boc-1,4-butanediamine in modifying iron oxide nanoparticles for imaging and drug delivery (D Stanicki, S Boutry, S Laurent, et al., 2014). Access the article.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.