Documentos
89171
Sigma-Aldrich
6-(Boc-amino)hexyl bromide
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
tert-Butyl N-(6-bromohexyl)carbamate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H22BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
280.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
índice de refração
n20/D 1.473
densidade
1.192 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
Boc
amine
bromo
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NCCCCCCBr)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H22BrNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8-12/h4-9H2,1-3H3,(H,13,14)
chave InChI
NXQXVXILNVTMNA-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Outras notas
Building block for preparing analogs of biologically active compounds
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
D. Damour et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 6, 1667 -1667 (1996)
T.H. Keller, R. Haener
Helvetica Chimica Acta, 76, 884-884 (1993)
Zaheer Ahmad et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 27(1), 40-54 (2015-10-23)
Tumor microenvironment-responsive nano drug delivery vehicles are gaining mounting attention in the field of biomedical sciences. The hypoxic response of the tumorous cells due to very low partial pressure of oxygen (some time less than 2.5 mm of Hg) in