15302
4-(Boc-amino)-1-butanol
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
tert-Butyl N-(4-hydroxybutyl)carbamate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (GC)
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
densidade
1.02 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
Boc
amine
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C9H19NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-6-4-5-7-11/h11H,4-7H2,1-3H3,(H,10,12)
chave InChI
LIYMTLVBAVHPBU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves