142549
3-Chloropropylamine hydrochloride
98%
Sinônimo(s):
1-Amino-3-chloropropane hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
145-150 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NCCCCl
InChI
1S/C3H8ClN.ClH/c4-2-1-3-5;/h1-3,5H2;1H
chave InChI
IHPRVZKJZGXTBQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3