06670
2-bromoetilamina
purum, ≥97.0% (AT)
Sinônimo(s):
2-Aminoetil brometo
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (AT)
Formulário
crystalline
p.e.
181.3 °C/979.2 hPa
pf
170-175 °C (lit.)
170-175 °C
solubilidade
water: soluble 84.02 g/L at 28 °C
soluble
densidade
0.98 g/cm3 at 28.3 °C
grupo funcional
amine
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Br.NCCBr
InChI
1S/C2H6BrN.BrH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
chave InChI
WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Amino-functionalized ionic liquid, 1-aminoethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ([2-aemim][PF6]). [2-aemim][PF6] is employed as a catalyst in the synthesis of 4H-pyrans derivatives by treating with aromatic aldehydes, malononitrile, ethyl acetoacetate via Knoevenagel condensation reaction.[1]
- 2-(N-aryl-N-aroyl)amino-4,5-dihydrothiazole derivatives via cyclocondensation reaction.[2]
It can be also employed as an alkylating agent for the surface modification of nylon to obtain primary/secondary/tertiary amine groups.[3]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
142.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
61.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?