910058
2-(2-(Oct-7-yn-1-yloxy)ethoxy)acetic acid
≥95%
Sinônimo(s):
2-2-6 PROTAC® linker, Alkyne-PEG2-acid, Bifunctional linker
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
(Viscous Liquid or Semi-solid or Paste or Solid)
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
grupo funcional
alkyne
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(COCCOCCCCCCC#C)=O
Aplicação
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)