909998
2-(2-((7-(tert-Butoxy)-7-oxoheptyl)oxy)ethoxy)acetic acid
≥95%
Sinônimo(s):
2-2-6 PROTAC® linker, Bifunctional linker, OtBu-PEG2-acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: linker
grupo funcional
carboxylic acid
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(OC(CCCCCCOCCOCC(O)=O)=O)C
Aplicação
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)