This product does not contain stabilizer.
639842
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
95%
Sinônimo(s):
1-(2-Bromoethoxy)-2-methoxyethane, 1-Bromo-2-[1-[2-(methyloxy)ethyl]oxy]ethane, 1-Bromo-3,6-dioxaheptane, 2-(2-Methoxyethoxy)ethyl bromide, 2-(2′-Methoxyethoxy)ethyl bromide, 2-Bromoethyl 2-methoxyethyl ether, 7-Bromo-2,5-dioxaheptane
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.455 (lit.)
p.e.
156 °C (lit.)
37-40 °C/0.01 mmHg (lit.)
densidade
1.3600 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COCCOCCBr
InChI
1S/C5H11BrO2/c1-7-4-5-8-3-2-6/h2-5H2,1H3
chave InChI
HUXJXNSHCKHFIL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68.3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
Ist dieses Produkt mit Na2CO3 stabilisiert?
1 answer-