162965
2-(2-Chloroethoxy)ethanol
99%
Sinônimo(s):
Diethylene glycol monochlorohydrin
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
pb
79-81 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCOCCCl
InChI
1S/C4H9ClO2/c5-1-3-7-4-2-6/h6H,1-4H2
chave InChI
LECMBPWEOVZHKN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter