Documentos
216666
Sigma-Aldrich
Tetrakis(trifenilfosfina)paládio(0)
99%
Sinônimo(s):
Paládio-tetrakis(trifenilfosfina), Pd(PPh3)4
About This Item
Fórmula linear:
Pd[(C6H5)3P]4
Número CAS:
Peso molecular:
1155.56
Beilstein:
6704828
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
forma
solid
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
Parâmetros
air sensitive
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Pd].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.Pd/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
chave InChI
NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O paládio-tetraquis(trifenilfosfina) (Pd(PPh3)4) é um complexo de coordenação de paládio e é um catalisador de acoplamento cruzado de paládio amplamente utilizado. Essas aplicações incluem o acoplamento Negishi, o acoplamento Suzuki, o acoplamento Stille, o acoplamento Sonogashira e as reações de aminação Buchwald-Hartwig.
O tetraquis(trifenilfosfina)paládio(0) (Pd(PPh3)4) é um complexo de paládio(0) comumente usado em síntese química. Ele desempenha um papel vital como catalisador em várias reações orgânicas, especialmente reações de acoplamento cruzado C-C, C-N, C-O e C-heteroátomo. Pd(PPh3)4 tem ampla aplicação em reações de formação de ligações carbono-carbono, como as famosas reações de Heck, Suzuki-Miyaura e Stille. Essas reações envolvem o acoplamento de haletos de arila, alquila ou vinila com outros compostos orgânicos para produzir produtos valiosos. O ciclo catalítico envolve a adição oxidativa do haleto orgânico ao paládio(0), a transmetalação com um reagente organometálico adequado ou ácido borônico e a eliminação redutiva para formar o produto desejado. O Pd(PPh3)4 também tem sido utilizado em várias outras transformações, incluindo substituições alílicas, adições nucleofílicas a alcenos e alcinos e cicloadições.
Aplicação
O tetrakis(trifenilfosfina)paládio(0) pode ser usado como catalisador no:
  • Acoplamento de Negishi (eq. 1), acoplamento de Suzuki (eq. 2), acoplamento de Stille (eq. 3), reação de acoplamento de Sonogashira (eq. 4) e catalisador para reação de aminação de Buchwald-Hartwig (eq. 5)
  • carbonilação de iodetos de vinila (eq. 6)
  • reação de redução de brometos de arila (eq. 7)
  • formação de ligações carbono-estanho (eq. 8)
Triphenyl Phosphine Catalyst
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Azizian, H.; Eaborn, C.; Pidcock, A.
Journal of Organometallic Chemistry, 215, 49-49 (1981)
Milstein, D.; Still, J. K.
Journal of the American Chemical Society, 101, 4992-4992 (1979)
Palladium-catalyzed formylation of organic halides with carbon monoxide and tin hydride.
V P Baillargeon et al.
Journal of the American Chemical Society, 108(3), 452-461 (1986-02-01)
Hong-Lei Xu et al.
Nature communications, 11(1), 5286-5286 (2020-10-22)
Sandwich-type clusters with the planar fragment containing a heterometallic sheet have remained elusive. In this work, we introduce the [K(2,2,2-crypt)]4{(Ge9)2[η6-Ge(PdPPh3)3]} complex that contains a heterometallic sandwich fragment. The title compound is structurally characterized by means of single-crystal X-ray diffraction, which
Miyaura, M.; Suzuki, A.
Journal of the American Chemical Society, 107, 972-972 (1985)