523380
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
97%
Sinônimo(s):
4-(Trimethylsilylethynyl)benzaldehyde, 4-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde, p-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
pf
66-70 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C12H14OSi/c1-14(2,3)9-8-11-4-6-12(10-13)7-5-11/h4-7,10H,1-3H3
chave InChI
UZQDUXAJFTWMDT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)