Documentos Principais
ALD00086
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzenesulfonyl fluoride
95% (GC)
Selecione um tamanho
10 G
R$ 1.691,00
R$ 1.691,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 1.691,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4BrFO2S
Número CAS:
Peso molecular:
239.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.691,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95% (GC)
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
pf
45-50 °C
cadeia de caracteres SMILES
FS(C1=CC=CC=C1Br)(=O)=O
InChI
1S/C6H4BrFO2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H
chave InChI
CVLBPNVZAWKPFN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids.
This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)