803227
Sulfo-MBS (m-maleimidobenzoyl-N-hydroxysulfosuccinimide ester)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥80%
Formulário
powder
peso molecular
416.3
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
condição de armazenamento
desiccated
solubilidade
water: soluble
grupo funcional
maleimide
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC(N2C(C=CC2=O)=O)=CC=C1)ON3C(C(S(=O)([O-])=O)CC3=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C15H10N2O9S.Na/c18-11-4-5-12(19)16(11)9-3-1-2-8(6-9)15(22)26-17-13(20)7-10(14(17)21)27(23,24)25;/h1-6,10H,7H2,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
chave InChI
LKUULGDICDGFIQ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Características e benefícios
- Reactive groups: sulfo-NHS ester and maleimide
- Reactive towards: amino and sulfhydryl groups
- Non-cleavable
- Water-soluble (compare to MBS)
- Membrane impermeable, allowing cell surface labeling
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)