803243
Sulfo-SMPB (sulfosuccinimidyl 4-(N-maleimidophenyl)butyrate)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
peso molecular
458.38
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
condição de armazenamento
desiccated
solubilidade
water: soluble
grupo funcional
maleimide
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CC(S(=O)([O-])=O)C(N1OC(CCCC2=CC=C(N3C(C=CC3=O)=O)C=C2)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C18H16N2O9S.Na/c21-14-8-9-15(22)19(14)12-6-4-11(5-7-12)2-1-3-17(24)29-20-16(23)10-13(18(20)25)30(26,27)28;/h4-9,13H,1-3,10H2,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
chave InChI
LSZBIKKARBHBPA-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Reactive groups: sulfo-NHS ester and maleimide
- Reactive towards: amino and sulfhydryl groups
- Extended chain length limits steric hindrance
- Non-cleavable
- Water-soluble (compare to SMPB)
- Membrane impermeable, allowing for cell surface labeling
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)