M2786
3-Maleimidobenzoic acid N-hydroxysuccinimide ester
crystalline
Sinônimo(s):
MBS
About This Item
Produtos recomendados
forma
crystalline
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
pf
175-177 °C (lit.)
solubilidade
DMSO: ≤20 mg/mL
grupo funcional
NHS ester
maleimide
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCC(N1OC(C2=CC=CC(N3C(C=CC3=O)=O)=C2)=O)=O
InChI
1S/C15H10N2O6/c18-11-4-5-12(19)16(11)10-3-1-2-9(8-10)15(22)23-17-13(20)6-7-14(17)21/h1-5,8H,6-7H2
chave InChI
LLXVXPPXELIDGQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- in the fixation of pollen in Arabidopis
- as a component of Murashige and Skoog (MS) medium to stabilize F-actin in Eucalyptus root hairs
- in the fixation of F-actin labelled pollen tubes of Lilium davidii
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3