803219
Sulfo-EGS (ethylene glycol bis(sulfosuccinimidyl succinate))
Sinônimo(s):
Ethylene glycolbis(sulfosuccinimidylsuccinate), bis(sulfosuccinimidyl) 4,4′-[(ethylene)dioxy]bis(4-oxobutanoate)
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
peso molecular
660.45
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
condição de armazenamento
desiccated
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C18H20N2O18S2.2Na/c21-11-7-9(39(29,30)31)17(27)19(11)37-15(25)3-1-13(23)35-5-6-36-14(24)2-4-16(26)38-20-12(22)8-10(18(20)28)40(32,33)34;;/h9-10H,1-8H2,(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
IYBKWXQWKPSYDT-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Reactive groups: sulfo-NHS ester (both ends)
- Reactive towards: amino groups (primary amines)
- Water-soluble; compare to EGS
- Membrane-impermeable, allowing for cell surface labeling
- Crosslinks formed are reversible at pH 8.5 using hydroxylamine for 3 to 6 hours at 37°C
- Lactose dehydrogenase retained 60% of its activity after reversible crosslinking with EGS
Atenção
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3