Documentos Principais
769053
Sigma-Aldrich
Oxygen
Messer® CANGas, 99.999%
Sinônimo(s):
Oxygen gas
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
O2
Número CAS:
Peso molecular:
32.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141904
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
descrição
Filling mass: 16g
Filling volume: 10L
Nível de qualidade
Ensaio
99.999%
Formulário
gas
cadeia de caracteres SMILES
O=O
InChI
1S/O2/c1-2
chave InChI
MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Oxygen is a colourless, odourless, oxidizing gas that is slightly heavier than air. Examples of applications include special analytical processes (e.g. total organic carbon [TOC] ) and use in the automotive industries. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Produtos recomendados
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informações legais
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
regulador
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Flame over circleGas cylinder
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)