Documentos Principais
769002
Sigma-Aldrich
Carbon dioxide
Messer® CANgas, 99.995%
Sinônimo(s):
Carbon dioxide gas
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CO2
Número CAS:
Peso molecular:
44.01
Beilstein:
1900390
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
densidade de vapor
1.52 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
56.5 atm ( 20 °C)
descrição
Filling mass: 24g
Filling volume: 12L
Ensaio
99.995%
Formulário
gas
pf
−78.5 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3
chave InChI
CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Carbon dioxide is a colourless, odourless, liquefied, and asphyxiating gas that is heavier than air. It is an active gas in CO2 lasers, a component in artificial biological atmospheres, and a solvent for supercritical fluid extraction and chromatography(SFE / SFC). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Produtos recomendados
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informações legais
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
regulador
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Gas cylinder
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)