Documentos Principais
769118
Sigma-Aldrich
Xenon
99.99%, Messer® CANGas
Sinônimo(s):
Xenon gas
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Xe
Número CAS:
Peso molecular:
131.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
Filling mass: 71g
Filling volume: 12L
Nível de qualidade
Ensaio
99.99%
Formulário
gas
cadeia de caracteres SMILES
[Xe]
InChI
1S/Xe
chave InChI
FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Xenon is a colourless and odourless rare gas that is heavier than air. Applications include use as a filling gas for lamps (halogen lamps, gas discharge lamps) and anesthetic gas in medicine. Xenon is also a component of excimer laser gas mixtures and panning gas for plasma display panels (PDP). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Produtos recomendados
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informações legais
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
regulador
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Gas cylinder
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)